Learn More
Cyclobutylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10667094
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-34-9
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.11
Numéro MDL MFCD00001328
Clé InChI KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
CID PubChem 75645
Nom IUPAC cyclobutanamine
SMILES C1CC(C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutylamine
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Point d’éclair −4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4H7NH2
Indice de réfraction 1.4366 to 1.4386
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 4
Gravité spécifique 0.83
Poids de la formule 71.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclobutylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.