Learn More
Bromure de cyclobutyle, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
65.50€ - 888.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4399-47-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H7Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.01 |
Numéro MDL | MFCD00001317 |
Clé InChI | KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h |
CID PubChem | 78110 |
Nom IUPAC | bromocyclobutane |
SMILES | C1CC(C1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521161
|
Thermo Scientific Acros
320500010 |
1 g | Flacon en verre |
65.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10794104
|
Thermo Scientific Acros
320500050 |
5 g | Flacon en verre |
216.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15199263
|
Thermo Scientific Acros
320500250 |
25 g | Bouteille en verre |
888.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4399-47-7 | |
135.01 | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
78110 | |
C1CC(C1)Br |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
bromocyclobutane |
Spécification
Cyclobutyl bromide | |
Incolore | |
108.0°C | |
Authentique | |
C4H7Br | |
1.4776 to 1.4797 | |
1.43 | |
Solubility in water: immiscible | |
C1CC(C1)Br | |
135.01 | |
135.01 | |
Pures |
4399-47-7 | |
1.4300g/mL | |
22°C | |
96% min. (GC) | |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
bromocyclobutane | |
78110 | |
97% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif en cas d’inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a g
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-530-9
RUO – Research Use Only