Learn More
Chlorure de cyanure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS | 108-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3Cl3N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.40 |
Numéro MDL | MFCD00006046 |
Clé InChI | MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine |
CID PubChem | 7954 |
ChEBI | CHEBI:58964 |
SMILES | ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03442.18 |
50 g |
24.42€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03442.30 |
250 g |
34.27€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372156
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03442.0B |
1000 g |
115.58€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reagent for detection of glycine in presence of other amino acids.Cyanuric chloride is a reagent used for the conversion of alcohols and carboxylic acids to alkyl chlorides and acid chlorides respectively. It acts as an intermediate to prepare dyestuffs, optical brighteners, tanning agents, UV-absorbing agent, softening agents and pharmaceuticals. It is also used as a precursor to dyes and crosslinking agents due to the presence of reactive chlorine atoms. It is used as a dehydrating agent as well as reacting with dimethylformamide to give Gold’s reagent, which is a versatile source of aminoalkylations and a precursor to heterocycles. Further, it is considered as an alternative to oxalyl chloride in the Swern oxidation. In addition to this, it is involved in the synthesis of adenosine receptor ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif pour la détection de la glycine en présence d’autres acides aminés. Le chlorure cyanurique est un réactif utilisé pour la conversion des alcools et des acides carboxyliques en chlorures d’alkyle et en chlorures d’acide respectivement. Il sert d’intermédiaire pour la préparation de colorants, d’azurants optiques, d’agents tannants, d’agents absorbant les UV, d’agents adoucissants et de produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme précurseur de colorants et d’agents de réticulation en raison de la présence d’atomes de chlore réactifs. Il est utilisé comme agent déshydratant et réagit avec le diméthylformamide pour donner le réactif de Gold, qui est une source polyvalente d’aminoalkylations et un précurseur des hétérocycles. De plus, il est considéré comme une alternative au chlorure d’oxalyle dans l’oxydation de Swern. En outre, il est impliqué dans la synthèse du ligand récepteur d’adénosine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éther diéthylique, le dioxane, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et les cétones. Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, le diméthylformamide, les amines et le diméthylsulfoxyde.
Identifiants chimiques
108-77-0 | |
184.40 | |
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N | |
7954 | |
ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1 |
C3Cl3N3 | |
MFCD00006046 | |
cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine | |
CHEBI:58964 |
Spécification
Cyanuric chloride | |
145°C to 149°C | |
192°C to 194°C | |
C3Cl3N3 | |
UN2670 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in acetone,diethyl ether,dioxane,chloroform,carbon tetrachloride and ketones. Slightly soluble in methanol. Insoluble in cold water. | |
ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1 | |
184.40 | |
CHEBI:58964 | |
0.98 |
108-77-0 | |
1.92 | |
>190°C (374°F) | |
MFCD00006046 | |
124246 | |
cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine | |
MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N | |
trichloro-1,3,5-triazine | |
7954 | |
184.41 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H330-H314-H302-H317
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE CYANURIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-614-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Cyanuric chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cyanuric chloride