Learn More
Bromure de cyanogène, Thermo Scientific Chemicals
26.53€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS | 506-68-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CBrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 105.922 |
Numéro MDL | MFCD00011597 |
Clé InChI | ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn |
CID PubChem | 10476 |
Nom IUPAC | Bromure carbononitridique |
SMILES | C(#N)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15411287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032731.06 |
5 g |
26.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15421287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032731.14 |
25 g |
58.69€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15431287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032731.22 |
100 g |
136.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyanogen bromide is used as a reagent in molecular biology, peptide mapping, gold extraction and amino acid sequence analysis. It acts as a coupling reagent for phosphoramidate or pyrophosphate inter-nucleotide bonds in DNA duplexes. It is also used in organic synthesis to prepare cyanamides, dicyanamides, cyanuric bromide, guanidines and hydroxylguanidines. It is involved in the von Braun reaction, it gives disubstituted cyanamides by reacting with tertiary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
506-68-3 | |
105.922 | |
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N | |
10476 | |
C(#N)Br |
CBrN | |
MFCD00011597 | |
cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn | |
Bromure carbononitridique |
Spécification
Cyanogen bromide | |
50°C to 52°C | |
61.4°C | |
MFCD00011597 | |
cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn | |
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure carbononitridique | |
10476 | |
Cristalline |
506-68-3 | |
2.015 | |
CBrN | |
Light and moisture sensitive | |
Soluble in chloroform,dichloromethane,ethanol,diethyl ether,benzene and acetonitrile. | |
C(#N)Br | |
105.922 | |
105.93 |
Sécurité et traitement
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300+H310+H330-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 208-051-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GT2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only