Learn More
Cyanamide, 50 % p/p dans une solution aqueuse, stab., Thermo Scientific Chemicals
32.90€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 420-04-2 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.041 |
Numéro MDL | MFCD00007572 |
Clé InChI | XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex |
CID PubChem | 9864 |
ChEBI | CHEBI:16698 |
Nom IUPAC | cyanamide |
SMILES | C(#N)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15429179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.22 |
100 g |
32.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15439179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.30 |
250 g |
44.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15419179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20448.0B |
1000 g |
140.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is widely used in the production of pharmaceuticals and other organic compounds. Cyanamide was used as nitrogen source in thermal transformation of metal oxide nanoparticles into nanocrystalline metal nitrides. It was used in the synthesis of mesoporous graphitic C3N4. Cyanamide in aqueous solution or in the form of its calcium salt is used as a fertilizer in agriculture. It is a potent inhibitor of liver aldehyde dehydrogenases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est largement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et d’autres composés organiques. La cyanamide a été utilisée comme source d’azote dans la transformation thermique des nanoparticules d’oxyde de métal en nitrures de métaux nanocristallins. Elle a été utilisée dans la synthèse du C3N4 graphitique mésoporeux. La cyanamide est un agent efficace utilisé dans le traitement de l’alcoolisme. La cyanamide en solution aqueuse ou sous forme de sel de calcium est utilisée comme engrais dans l’agriculture. Il s’agit d’un puissant inhibiteur des déshydrogénases de l’aldéhyde hépatique in vivo.
Solubilité
Soluble dans l’eau (85 g/100 ml) (25 °C). Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Peut former un précipité lors du stockage
Identifiants chimiques
420-04-2 | |
42.041 | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
9864 | |
cyanamide |
CH2N2 | |
MFCD00007572 | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
CHEBI:16698 | |
C(#N)N |
Spécification
Cyanamide | |
420-04-2 | |
4.2 | |
Odorless | |
H2NCN | |
MFCD00007572 | |
1732569 | |
14,2684 | |
Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents. | |
C(#N)N | |
42.041 | |
CHEBI:16698 | |
50% w/w aq. soln. |
stabilized | |
1.06 | |
None | |
CH2N2 | |
1.395 | |
UN2922 | |
Light sensitive; May form a precipitate | |
hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex | |
XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N | |
cyanamide | |
9864 | |
42.04 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H314-H312-H319-H317
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H301+H311-H314-H317-H335-H351-H361fd-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-992-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GS5950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only