Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy5.5
À utiliser pour un marquage très précis des groupes d’amines. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye Cytiva Cy5.5 contient des CyDye dérivés qui ne portent qu’un seul groupe réactif sur chaque molécule de colorant pour un marquage précis des groupes amines, p. ex., ceux des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
Marque:  Cytiva PA15601
301.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10713797
  • 335.00€ / 1mg
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy5.5 assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
  • Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
  • La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
  • Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
  • Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
  • Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
  • Fluorescence de forte intensité
  • Faible niveau de liaisons non spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Poudré
1 mg
Boîtes en aluminium contenant du colorant prémesuré
2°C à 8°C
Bleu
Pour le marquage via des groupes amines, les colorants CyDye sont adaptés à une utilisation dans des applications telles que le FRET (Fluorescence resonance energy transfer), le TR-FRET (Time resolved-fluorescence resonance energy transfer) et la FP (Fluorescence polarization)
Ester NHS Cy5.5
3 à 10
Cy5.5
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.