Learn More
Cytiva Mono-réactif aux esters NHS CyDye Cy3B
Associe une photostabilité exceptionnelle à des signaux lumineux et intenses. Le mono-réactif aux esters NHS CyDye de GE Healthcare Cy3B fournit un marquage ciblé et spécifique des résidus d’amines sur les anticorps, les peptides ou les oligonucléotides dans les applications de polarisation de fluorescence.
416.00€ - 4065.00€
Spécification
Formule | 100 % Cy3B (ester NHS) |
---|---|
Format | Solide |
Type de produit | Ester NHS, Cy3B |
Poids moléculaire | 771 |
Pureté | gt; 99 % |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10347389
|
Cytiva
PA63101 |
1 mg |
416.00€
1mg |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15323224
|
Cytiva
PA63106 |
25 mg |
4065.00€
25mg |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fluors CyDye sont des fluorophores polyvalents conçus pour un large éventail d’applications. Les fluors CyDye offrent une sensibilité élevée et des performances hautement reproductibles à un pH biologiquement adapté de 3 à 10. L’utilisation de fluors CyDye multicolores permet un multiplexage sans interférences de grande précision.
L’ester NHS Cy3B assure un marquage ciblé et spécifique des résidus aminés des anticorps, peptides ou oligonucléotides.
- Se dissout facilement et produit un signal stable dans des tampons aqueux (aucun besoin de solvants organiques)
- La haute pureté et les QC minutieux génèrent des niveaux élevés de chromophore et de colorant réactif
- Les bandes d’excitation et d’émission étroites donnent des signaux discrets de chaque fluor
- Démontre une plage de polarisation plus large que les fluors classiques
- Durée de vie de la fluorescence : 2,8 ns
- Fluorescence de forte intensité
- Faible niveau de liaisons non spécifiques
Spécification
100 % Cy3B (ester NHS) | |
Ester NHS, Cy3B | |
gt; 99 % | |
Rouge | |
559 |
Solide | |
771 | |
Soluble dans les tampons aqueux | |
570 |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: cy3B (NHS ester)