Learn More
Carbolite™ Fourneaux à chambre CWF 12/5
6580.00€ - 7870.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 5 L |
---|---|
max. (métrique) | 1200°C |
Type | Chamber Furnace |
Largeur (métrique) | 374.65 mm |
Largeur (métrique) intérieure | 139.7 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x l x H) intérieures | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12059852
|
Carbolite™
CWF1205-230SN+&02-301 |
5.25 x 5.5 x 10in. |
6580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12049852
|
Carbolite™
CWF1205-230SN+&02-3216P1 |
10 x 5.5 x 5.25in. |
7870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Four traditionnel CWF• Porte guillotine
• Chauffage sur deux côtés
• Montée en température rapide
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs
• Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur deux côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique
• Montée en température deux fois plus rapide que les fours classiques
• Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion
• Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc)
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Applications traitement thermique des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtement de surface)
• Four à contrôleur 8 segments
• Permet de créer des programmes que ce soient des rampes, des seuils ou encore des reprises d'opération
• Mesure permanente du courant d'alimentation pour pouvoir stabiliser le rendement des éléments chauffants et renforcer la stabilité thermique
• Four 1200°C
Spécification
5 L | |
Chamber Furnace | |
139.7 mm | |
133.35 mm | |
208/240 V 2.4 kw | |
2.4 kw |
1200°C | |
374.65 mm | |
584.2 mm | |
482.6 mm | |
208/240 V |