Learn More
Carbolite™ Four à chambre de laboratoire CWF 12/13
Utilisés comme fours à chambre de laboratoire à usage général avec une température maximale de 1200°C.
Marque: Carbolite™ CWF1213-230SN+&02-3508P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température de fonctionnement maximale : 1200°C
- La porte à ouverture parallèle maintient la surface chauffée à distance de l’utilisateur
- Fonction de démarrage différé / minuterie de série
- Portoir, entrée et intérieur du four en oxyde d’aluminium résistant
- Isolation à masse thermique faible de grande efficacité énergétique
- Éléments bobinés rayonnants libres pour une uniformité optimale
- Accès facile aux éléments, les commandes simplifient la maintenance et l’entretien
Spécification
Heat-up time: 80 min. | |
1200°C | |
3100 w | |
325 x 200 x 200 mm | |
1550 w holding |
13 L | |
Laboratory Chamber Furnace | |
Thermocouple Type: R | |
47 |