Learn More
VACUUBRAND™ Contrôleur de vide CVC 300
Le contrôleur de vide CVC 3000 gère les procédés sous vide en contrôlant les pompes à vide, les soupapes de dépression et de fluide frigorigène et les accessoires
Marque: VACUUBRAND™ 20683169
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système CVC3000 gère les procédés sous vide en contrôlant les pompes à vide, les soupapes de dépression et de fluide frigorigène et les accessoires. L’affichage graphique éclairé avec des menus de texte clair (en 14 langues) et la molette de sélection rendent sa manipulation presque entièrement intuitive. Selon le modèle, un capteur de vide à membrane en céramique et une soupape d’évent sont déjà intégrés (ou il est possible de réaliser une connexion externe). Le capteur de vide en céramique est hautement résistant aux produits chimiques et effectue des mesures précises indépendamment du type de gaz. Ce contrôleur offre un mode de contrôle du vide en deux points grâce à l’électrovanne en ligne. Dix programmes entièrement configurables (avec jusqu’à dix étapes de temps et de pression pour chacun et des fonctions de contrôle telles que la ventilation et le pompage) peuvent être facilement édités et stockés. Les soupapes externes et les capteurs pour le niveau de liquide et le vide jusqu’à la gamme de vide fine sont faciles à connecter et reconnus automatiquement par le système de commande VACUUBUS™. En outre, le système CVC 3000 permet de mesurer la pression relative par rapport à un capteur de référence (VSK 3000).- Contrôle le vide, l’eau de refroidissement et la ventilation à la demande
- fonctionnement intuitif avec molette de réglage et menus de texte clair, avec soupape de ventilation intégrée
- communication interactive (PC) grâce à l’interface série RS-232C
- configuration automatique grâce au système VACUUBUS™ : soupapes (vide, ventilation, fluide frigorigène), capteurs (vide, niveau de liquide), condenseur Peltronic™
Spécification
Contrôleur de vide |