Learn More
Ambion™ Custom Select siRNA
ARNsi personnalisé Select
Marque: Ambion™ 4444207
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les ARNsi personnalisés Silencer™ Select (duplex de 21 bp modifié au LNA avec des « overhangs ») sont des outils d’interférence ARN (ARNi) idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique d’un large éventail de types de cellules. Ces ARNsi offrent une efficacité et des spécificités élevées en matière de réduction des émissions.Spécification
Contient des ARNsi lyophilisés et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°C | |
Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC |
siARN | |
ARNsi | |
10 μmol |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.