Learn More
Applied Biosystems™ Paires sur mesure marquées / non marquées par fluorescence (5’)
Di-repeat + Tail Custom 5‘ marqués ou non par fluorescence
Marque: Applied Biosystems™ 4304979
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un oligo fluorescent marqué 5’ par un colorant et un complément non marqué sont fournis dans des tubes séparés. Choisissez parmi 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marquages. Idéal pour l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Les oligos sont dessalés.Spécification
Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’, 10 000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur PET™ 5’, choix des balances livrées, ces produits peuvent être utilisés dans une variété d’applications | |
-20°C | |
Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR |
Di-Repeat + Tail sur mesure marquées / non marquées par 5’ | |
10 000 pmol | |
Livré en solution ou desséché |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.