Learn More
Micronova™ CurtainCleaner Tool™ et housses
Serpillière en acier inox et à ressort qui fonctionne avec les housses en polyester tricoté pour nettoyer et désinfecter facilement les rideaux à bandes de salles blanches par fixation au niveau de la partie supérieure et glissement vers le bas, afin de nettoyer efficacement les deux côtés à la fois.
Marque: Micronova™ CCSC-2
Description
Le Micronova CurtainCleaner ™ Tool, avec sa poignée, offre une méthode simple et efficace pour nettoyer les rideaux à bandes de salles blanches, sans avoir besoin d’une échelle ou d’un tabouret. La poignée en acier inox électropoli de 48 pouces (120 cm) comprend une structure en acier inox durable avec des pinces de 12 pouces. Avec l’ajout de différentes housses, l’outil pince efficacement le rideau au niveau de la partie supérieure et glisse vers le bas pour appliquer ou racler le produit nettoyant des deux côtés du rideau en même temps. Les housses sont disponibles en maille de polyester 100 %, avec deux choix d’épaisseur.
- Pince simple pour nettoyer les rideaux à bandes en vinyle
- Nettoie les deux côtés du rideau à bandes en même temps
- Poignée et structure en acier inox électropoli
- Poignée de 48 pouces avec pinces de 12 pouces
- Les housses s’adaptent sur les pinces de 12 pouces
- Les housses en polyester à maille lisse 100 % NovaPoly assurent une excellente dispersion des désinfectants
- Lavables et réutilisables
- Autoclavables
Informations sur la commande
Manche vendu séparément (nº de cat.10-041-766A).
Spécification
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in) | |
White | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
2 in | |
Reusable | |
Système de nettoyage des rideaux pour micronova | |
NovaLite |
Mop Slipcover | |
12 in. | |
30.5 cm | |
5.1 cm | |
Chemicals | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des rideaux à bandes de salles blanches |