Learn More
Solution cupri-tartrique 2 selon la pharmacopée européenne (PE), Reagecon
Produit stable et de haute pureté mis au point et testé pour les applications de la Pharmacopée européenne (PE), y compris l’utilisation comme réactif dans l’exécution des tests décrits dans plusieurs monographies de la PE.
Marque: Reagecon 1023300-B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable et de haute pureté développé et testé pour les applications de Pharmacopée européenne (PE).
- Les applications comprennent l’utilisation comme réactif dans l’exécution des tests décrits dans plusieurs monographies de la PE.
- Précision, stabilité et reproductibilité.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Flacon en PEHD GL45 | |
500 mL | |
Test EP | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- CUPRI-TARTARIC SOLUTION II
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide