Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide à coupelle
En acier inoxydable et pour l’échantillonnage de liquides et de suspensions. L’échantillonneur de liquide à coupelle Sampling Systems™ permet de prélever facilement des échantillons discrets à partir d’une hauteur dans le produit.
Marque:  Sampling Systems™ 5030J-1000
Code produit. 11935437
  • 660.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en acier inoxydable 316L
  • Échantillonneur de liquide de point unique
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
500 mL
1000 mm
Acier inoxydable
80 mm