Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de liquide à coupelle
En acier inoxydable et pour l’échantillonnage de liquides et de suspensions. L’échantillonneur de liquide à coupelle Sampling Systems™ permet de prélever facilement des échantillons discrets à partir d’une hauteur dans le produit.
Marque:  Sampling Systems™ 5030A-600
Code produit. 11920018
  • 321.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en acier inoxydable 316L
  • Échantillonneur de liquide de point unique
Spécification
Spécification
Échantillonneur liquide
100 mL
600 mm
Acier inoxydable
55 mm