Learn More
Cumène, 99,9 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
19.70€ - 72.30€
Identifiants chimiques
CAS | 98-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 120.19 |
Numéro MDL | MFCD00008881 |
Clé InChI | RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano |
CID PubChem | 7406 |
ChEBI | CHEBI:34656 |
Nom IUPAC | cumène |
SMILES | CC(C)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10748611
|
Thermo Scientific Acros
329730050 |
5 mL | Flacon en verre |
19.70€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10653132
|
Thermo Scientific
329735000 |
500 mL | Flacon en verre |
27.84€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468518
|
Thermo Scientific Acros
329730025 |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
98-82-8 | |
120.19 | |
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N | |
7406 | |
cumène |
C9H12 | |
MFCD00008881 | |
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano | |
CHEBI:34656 | |
CC(C)C1=CC=CC=C1 |
Spécification
Cumene | |
98-82-8 | |
Incolore | |
152.0°C to 154.0°C | |
Authentique | |
C9H12 | |
1.4905 to 1.4925 | |
05,393 | |
0.862 | |
Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and many other organic solvents,carbon tetrachloride,ether,benzene,acetone | |
CC(C)C1=CC=CC=C1 | |
120.19 | |
CHEBI:34656 | |
120.19 | |
Extra pur |
99.9% | |
-96.0°C | |
0.8620g/mL | |
31°C | |
99.85% min. (GC) | |
C6H5CH(CH3)2 | |
MFCD00008881 | |
15,2607 | |
isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano | |
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N | |
cumène | |
7406 | |
0.79 mPa.s (20°C) | |
99.9% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
NE PAS faire vomir.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortabl
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-704-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GR8575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cumene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only