Learn More
OHAUS™ Plateforme de culture
Plateforme de culture OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai.
380.00€ - 395.00€
Spécification
Type de produit | Plateforme de culture |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Largeur (impériale) | 18,00 in |
Largeur (métrique) | 45,70 cm |
Comprend | Tapis |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15782479
|
OHAUS™
30400066 |
45,7 x 45,7 cm |
380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15792479
|
OHAUS™
30400067 |
45,7 x 61 cm |
395.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
Spécification
Plateforme de culture | |
18,00 in | |
Tapis |
Acier inoxydable | |
45,70 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Plateforme de culture