Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Streptococcus equi ssp. zooepidemicus groupe C ATCC 700400™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans le cadre des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et des kits d’identification ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608225
275.50 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation pour aérobies Culti-Loops, réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
700400TM* | |
Culti-Loops | |
Cocci | |
5 anses/boîte |
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus groupe C ATCC® 700400 | |
Culti-Loop | |
CQ qualitatif | |
API 77-01-036 [NCTC 6177] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.