Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 6538P™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi, recommandés pour une utilisation dans le cadre des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et des kits d’identification ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4609002
269.10 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’œse peut être dissoute en milieu de culture liquide, dans le liquide de réhydratation d’aérobies Culti-Loops, réf. R4631000 ou étalée directement sur un milieu approprié.La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide, dans le liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Selon ATCC S. aureus, ATCC™ 6538P™ s’est révélé modérément résistant à la pénicilline en 1944 en utilisant un disque de pénicilline P2. Ce résultat a été confirmé lors de la caractérisation initiale à l’ATCC, mais une enquête ultérieure à l’aide d’un disque de pénicilline P10 n’a pas montré de résistance. La résistance n’a pas été confirmée par des méthodes modernes conformément aux directives du Clinical & Laboratory Standards Institute.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
6538TM* | |
Culti-Loops | |
Cocci | |
FDA 209P |
Staphylococcus aureus ssp. aureus ATCC® 6538P | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.