Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Shigella sonnei Groupe D ATCC® 25931™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi, recommandés pour une utilisation dans le cadre des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et des kits d’identification ainsi que pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608150
143.29 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation pour aérobie Culti-Loops, réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
25931TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-négatif | |
5 anses/boîte |
Shigella sonnei Groupe D ATCC® 25931 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
NCDC 1120-66 [CIP 104223] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.