Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Serratia marcescens ATCC® 8100™
Organismes de contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et kits d’identification et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608001
173.75 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L‘oese peut être dissoute dans un milieu liquide comme le liquide de réhydratation d’aérobies Culti-Loops, Réf. R4631000 ou directement étalée sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont emballés individuellement dans un étui et conditionnés en lot de cinq oeses par coffret.
Spécification
8100TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-négatif | |
5 anses/boîte |
Serratia marcescens ATCC® 8100 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
NRS 116-175 [CIP 104221] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisés sous licence.