Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759™
Organismes QC prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorants, de réactifs et de kits d’identification, ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4606003
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute en milieu liquide, dans le fluide de réhydratation du kit aérobie Culti-Loops réf. R4631000, ou inoculée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans une pochette et conditionnées par cinq dans un emballage.
Spécification
8759TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-négatif | |
5 boucles / boîte |
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi B ATCC® 8759 | |
Organisme pour le contrôle de la qualité Culti-Loops | |
CQ qualitatif |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.