Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763™
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4608201
315.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
9763TM* | |
Culti-Loops | |
Champignons | |
5 anses/boîte |
Saccharomyces cerevisiae ATCC® 9763 | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
NRRL Y-567 [CBS 2978, CBS 5900, CCY 21-4-48, CCY 21-4-54, NCTC 10716, NCTC 7239, NCYC 87, Pattee 6, PCI M-50] |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.