missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Nocardia brasiliensis ATCC® 19297™

Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.

Marque:  Thermo Scientific™ R4604110

253.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.


Code produit. 12999038

  • 237.00€ / 5 pièces

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.

La boucle peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation du kit aérobique Culti-Loops, Réf. R4631000 ou ensemencée directement sur un milieu approprié.

Informations de commande :

Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

19297TM*
Culti-Loops
Bacilles à gram-positif
5 anses/boîte
Nocardia brasiliensis ATCC® 19297
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité
CQ qualitatif
IMRU 1117A
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.