Learn More
Thermo Scientific™ Kocuria rhizophila ATCC® 533™ Culti-Loops™
Les Culti-Loops sont des boucles bactériologiques jetables contenant des microorganismes viables stabilisés.
Marque: Thermo Scientific™ R4604070
251.87 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez Kocuria rhizophila ATCC™ 533 Thermo Scientific™ Culti-Loops™ dans les tests de performance des milieux de culture, des colorations, des kits de diagnostic et des réactifs, pour le maintien des cultures de stock et l’évaluation des procédures bactériologiques. Les Culti-Loops sont des boucles prêtes à l’emploi, bactériologiques et jetables contenant des microorganismes viables stabilisés.
Le film de chaque boucle est fabriqué à partir d’une formulation en gélatine puis séché par traitement spécial. Pour réhydrater le film, les oeses doivent entrer en contact avec la chaleur et l’humidité. La plupart des organismes se développent en 24 à 48 heures dans les conditions appropriées. Cependant, certains présentent une phase de retard considérable et doivent être incubés pendant 24 heures supplémentaires.
- Prêts à l’emploi : boucles bactériologiques jetables préparés avec des microorganismes viables
- Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
Deux méthodes, comme la méthode de l’ensemencement direct et la méthode de l’ensemencement indirect, peuvent être utilisées pour l’inoculation. La méthode appropriée est utilisée pour le microorganisme sélectionné.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
533TM* | |
Kocuria rhizophila | |
Un seul organisme | |
CQ qualitatif | |
5 boucles / boîte |
Les Culti-Loops sont marquées CE. | |
Kocuria rhizophila | |
Cocci | |
5 boucles / boîte |
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.