Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus albidus var. albidus ATCC® 10666™
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops sont des organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4601811
263.14 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans une pochette en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
10666TM* | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
NNRL, Y-1400 [CBS 142, CCRC 21672, CCY 17-14-1, IFO 0378, IFO 0610, JCM 2334, MUCL 30400, NCYC 445, VKM Y-2223] |
Cryptococcus albidus var. albidus | |
Champignons | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.