Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cronobacter muytjensii ATCC® 51329™
Organismes de contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans des tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et kits d’identification et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4607093
266.95 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L‘oese peut être dissoute dans un milieu liquide comme le liquide de réhydratation d’aérobies Culti-Loops, Réf. R4631000 ou directement étalée sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont emballés individuellement dans un étui et conditionnés en lot de cinq oeses par coffret.
Spécification
51329TM* | |
Cronobacter muytjensii | |
Organisme unique | |
CQ qualitatif | |
5 anses/boîte |
Les Culti-Loops sont marqués CE. | |
Culti-Loops | |
Bacilles à gram-négatif | |
5 anses/boîte | |
83-07-023 |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et utilisées sous licence.