Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Meyerozyma guilliermondii ATCC™ 6260™
Organismes QC prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorants, de réactifs et de kits d’identification, ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4601521
251.18 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute en milieu liquide, dans le fluide de réhydratation du kit aérobie Culti-Loops réf. R4631000, ou inoculée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans une pochette et conditionnées par cinq dans un emballage.
Spécification
Espèces de Candida | |
Meyerozyma guilliermondii | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
ATCC 7375, CBS 566, DBVPG 6140, IGC 2730, JCM 1539, NRRL Y-324] |
6260TM* | |
Culti-Loops | |
Champignons | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.