Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Candida glabrata ATCC® 15126™
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops sont des organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Marque: Thermo Scientific™ R4601513
278.17 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont scellées individuellement dans une pochette en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
Spécification
Espèces de Candida | |
Candida glabrata | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
Mutant YMAGR-23 [CBS 15126, NRRY Y-17770] |
15126TM* | |
Culti-Loops | |
Champignons | |
5 anses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et sont utilisées sous licence.