Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Arcanobacterium haemolyticum ATCC® BAA-1784(rm)™
Les disques Thermo Scientific™ BactiDisks™ sont des mélanges lyophilisés de charbon, gélatine et microorganismes dans un format de disque stable.
Marque: Thermo Scientific™ R4609413
Description
Les Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sont des organismes de contrôle de la qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
L‘oese peut être dissoute dans un milieu liquide comme le liquide de réhydratation d’aérobies Culti-Loops, Réf. R4631000 ou directement étalée sur un milieu approprié.
Informations de commande :
Les Culti-Loops sont emballés individuellement dans un étui et conditionnés en lot de cinq oeses par coffret.
Spécification
BAA-1784TM* | |
Arcanobacterium haemolyticum | |
Bacilles à gram-positif | |
5 anses/boîte | |
Vitek 1656 |
Les Culti-Loops sont marqués CE. | |
Organisme Culti-Loops pour le contrôle de la qualité | |
CQ qualitatif | |
5 oeses/boîte |
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative, et les marques ATCC sont des marques commerciales d’ATCC® et utilisées sous licence.