Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro Cubis™, modèle série MSE225S
Pesée pure et simple
Marque: Sartorius™ MSE225S-000-DI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Balance Cubis Sartorius, Etendue de pesée 220g. Précision de lecture 0,01mg. Avec mise à nuveau standard et certificat de conformité à la spécification. Paravent automatique et motorisé et ionisateur intégré.Spécification
ISO, FDA / USP, GxP | |
0,15mg | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Grammes | |
Pare-vent automatique avec ioniseur | |
Assisté | |
le;6°s. | |
MSE225S | |
0 à 60 g/0,015/60 à 120 g : 0,025mg | |
5°C à 40°C | |
Balances analytiques semi-micro | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
220 g | |
0,01 mg | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
IP 54 | |
le; 0,1mg | |
20 mg | |
Carré | |
le;2°s. | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |