Learn More
Sartorius™ Balances analytiques semi-micro Cubis™, modèle série MSE225S
Pesée pure et simple
Marque: Sartorius™ MSE225S-000-DU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Balance de laboratoire Cubis• 3 unitées de contrôle et d'affichage
• 24 modules de pesée
• 3 types de certification
• 4 modèles de paravent
• 6 modules d'interface
• 3888 balances différentes
• Le système modulaire de la série Cubis se base sur différents types d'unités d'affichage et de commande (MSE, MSU ou MSA), de modules de pesage et de paravents (manuel ou motorisé)
• Ce système permet d'être toujours au top de la technologie sans avoir à investir dans un nouvel appareil:
• Possibilité d'échanger ou de compléter les modules
• Développement rapide de modules supplémentaires
• L'unité d'affichage MSE dispose d'un grand écran LCD à fort contraste, guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts, touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
• Cubis est la première balance de laboratoire à compenser l'erreur provoquée par une charge excentrée posée sur le plateau de pesée grâce à son système Q-Pan
• Il offre à l'utilisateur deux avantages à la fois: la réduction significative de l'erreur due à la charge excentrée et par conséquent, la possibilité d'utiliser de plus grands plateaux de pesée
• Système APC (Advanced Pharma Compliance) et conformité aux BPL: procès verbal d'impression complet et configurable, calibrage et ajustage isoCAL entièrement automatique, connectivité maximale via port USB/RS232. (port éthernet
• Supplémentaire sur modèle MSU/MSA)
• Applications disponibles sur modèle MSE: commutation d'unités, fonction Sqmin pour le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction de calibrage et d'ajustage automatique isoCAL, détermination de la masse volumique (uniquement
• Méthode de la poussée hydrostatique), calcul, calcul de la valeur moyenne, formulation total net, pesée en pourcentage, comptage
• Unité d'affichage et de commande séparable
• Balance semi-micro et analyse MSE avec grand paravent
Spécification
ISO, FDA / USP, GxP | |
0,15mg | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Grammes | |
Pare-vent analytique manuel | |
Assisté | |
le;6°s. | |
MSE225S | |
0 à 60 g/0,015/60 à 120 g : 0,025mg | |
5 à 40deg;C | |
Balances analytiques semi-micro | |
192 mm | |
250 mm | |
154 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
220 g | |
0,01 mg | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
54 | |
le; 0,1mg | |
20 mg | |
Carré | |
le;2°s. | |
100 g | |
154 x 192 x 250 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |