Learn More
Sartorius™ Balance analytique Cubistrade;, modèle série MSE224S
Marque: Sartorius™ MSE224S-0CE-DU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
ISO ; FDA / USP ; GxP ; Vérifié | |
0,2mg | |
Affichage à cristaux liquides, noir et blanc | |
Cubistrade; couvre maintenant toute la gamme | |
54 | |
le;plusmn;0,2mg | |
100 mg | |
Carré | |
lt;1°s. | |
100 g | |
Milligramme | |
193mm | |
261mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 VCC plusmn; 5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
RS-232 25 broches / Bluetooth / RS-232 9 broches, port PS compris | |
220 g | |
0,1 mg | |
Pare-vent analytique manuel et certification | |
Assisté | |
lt;3°s. | |
MSE224S | |
0,07mg | |
5 à 40deg;C | |
Balance analytique | |
191 x 193 x 261 mm | |
85 mm | |
261 mm | |
85 mm | |
100/240 V | |
1 A |