Learn More
Sartorius™ Micro-balance Cubistrade; MSA 6.6S
Ces microbalances assurent la plus haut niveau de sécurité, la fiabilité des résultats et la conformité aux normes lorsque vous travaillez avec des échantillons de tailles extrêmement petites.
Marque: Sartorius™ MSA6.6S-000-DH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulli Écran tactile de 5,7 po avec TFT couleur haute résolution pour une reproduction brillante du texte et des graphiques, touches pour les fonctions centrales de base /lili Unité d’affichage et de commande inclinable et amovible /lili Interfaces de données standard USB, divers protocoles de données, interface d’accessoires pour le RS-232C et l’Ethernet /lili Lecteur de carte SD standard intégré dans l’unité d’affichage et de commande /lili Certificat de conformité aux spécifications standard /lili Simplicité d’utilisation et qualité d’affichage exceptionnelles, en particulier pour les applications complexes /lili Les applications Q-Apps peuvent être personnalisées en fonction de votre flux de travail individuel /lili Combinez votre choix d’unité d’affichage et de commande, de module de pesée, de module d’interface de données et bien plus encore /lili Les logiciels individuels permettent de lancer des processus rapides et clairement définis et offrent de la précision /lili Éventail pratique d’accessoires en option /lili Q-Level pour une mise à niveau automatique motorisée et des mesures fiables /lili Avec pare-vent motorisé automatique /lili Adaptée à une utilisation sur sites industriels et dans des zones techniques /lili Les applications comprennent : la conversion d’unités, le comptage, la pesée de contrôle, les pistes d’audit, l’étalonnage automatique isoCAL et bien plus encore /li/ulSpécification
5 g (classe de précision min. E2) | |
6,1 g | |
0,001 mg | |
Pare-vent motorisé, automatique | |
#8924; plusmn; 0,004 mg | |
#8924; plusmn; 0,001 mg | |
plus;5deg; à 40deg;C | |
70 mm | |
100-240 V ; 15 entrée VCC | |
1,0 A |
USB, protocoles de données, RS-232C, Ethernet | |
Écran tactile TFT couleur haute résolution | |
80percnt; jusqu’à 31deg;C ; 50percnt; pour 40deg;C | |
Auto, motorisé | |
lt; 8 s | |
lt; 5 s | |
Microbalance de laboratoire | |
30 mm | |
Consommation de 7 W max. | |
50 à 60 Hz |