Learn More
Sartorius Balance semi-micro Cubis™ II, interface utilisateur MCE
La balance semi-micro Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables
Marque: Sartorius MCE225S-2CEU-A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conformité avec la norme 21 CFR Part 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Excellent service d’assistance
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Fonctionnement à écran tactile TFT avec une interface utilisateur lisible et facile à utiliser
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles installées en usine
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
220 g | |
0,01 mg | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
2 s | |
100/240 V ± 10 % |
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Écran tactile couleur | |
Balance et étalonnage interne | |
Chambre de pesée A : Motorisé | |
Balance semi-micro | |
50/60 Hz |