Learn More
Sartorius Balance de laboratoire de précision Cubis™ II
Modèle idéal pour chaque application, avec une charge maximale comprise entre 320 g et 14 200 g et une lisibilité comprise entre 1 mg et 100 mg.
7405.00€ - 15235.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine |
---|---|
Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
Type d’affichage | Écran tactile couleur |
Comprend | Calibrage interne |
Matériau | Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable |
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Précision affichage | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16303297
|
Sartorius
MCA6202P-2S00-0 QP99 |
1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balance sans paravent |
8375.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16352276
|
Sartorius
MCA14202S-2S00-0 QP99 |
14200 g | 10 mg | Balance sans paravent |
14535.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16413275
|
Sartorius
MCA14202P-2S00-0 QP99 |
3500 g, 7000 g, 14200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balance sans paravent |
12785.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16415435
|
Sartorius
MCA5201S-2S00-0 QP99 |
5200 g | 100 mg | Balance sans paravent |
7405.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16415615
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-E QP99 |
5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent E |
10275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16415645
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-R QP99 |
5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent R |
10275.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16416735
|
Sartorius
MCA623P-2S00-E QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent E |
8930.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16416765
|
Sartorius
MCA623P-2S00-R QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent R |
8930.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16424855
|
Sartorius
MCA323S-2S00-E QP99 |
320 g | 1 mg | Balance avec Paravent E |
9175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16424885
|
Sartorius
MCA323S-2S00-R QP99 |
320 g | 1 mg | Balance avec Paravent R |
9175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16442465
|
Sartorius
MCA10202S-2S00-0 QP99 |
10200 g | 10 mg | Balance sans paravent |
12015.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16442555
|
Sartorius
MCA1202S-2S00-0 QP99 |
1200 g | 10 mg | Balance sans paravent |
7620.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16442765
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP1 |
1200 g | 1 mg | Balance avec Paravent U et sans logiciel QP99 |
12570.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16453495
|
Sartorius
MCA2202S-2S00-0 QP99 |
2200 g | 10 mg | Balance sans paravent | N/A | ||||
16453675
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-E QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Balance avec Paravent E |
12630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16453705
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-R QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Balance avec Paravent R |
12630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16456775
|
Sartorius
MCA623P-2S00-U QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balance avec Paravent U |
9855.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465595
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-A QP99 |
5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent A |
14005.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465625
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-I QP99 |
5200 g | 10 mg | Balance avec Paravent I |
15235.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465655
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-U QP99 |
5200 g | 100 mg | Balance avec Paravent U |
11195.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465835
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-E QP99 |
5200 g | 1 mg | Balance avec Paravent E |
14845.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465865
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-R QP99 |
5200 g | 1 mg | Balance avec Paravent R |
14845.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16472775
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP99 |
1200 g | 1 mg | Balance avec Paravent U |
13645.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16477175
|
Sartorius
MCA8202S-2S00-0 QP99 |
8200 g | 10 mg | Balance sans paravent |
10630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
La nouvelle génération de balances de laboratoire modulaires Premium
La pesée dans un environnement réglementé peut être complexe, avec des directives et des contrôles de conformité stricts visant à assurer l’exactitude et la fiabilité des résultats requis par l’industrie pharmaceutique. L’une des technologies qui aident les scientifiques à atteindre ce niveau de précision est la série de balances Cubis™ II de Sartorius.
Tous les modules de pesée de la balance Cubis™ II sont conçus pour un fonctionnement intuitif, assisté par des systèmes de diagnostic intelligents. Ces éléments de conception garantissent un degré de répétabilité plus élevé pour différents flux de travaux tout en réduisant la probabilité d’une erreur humaine pendant la mesure. Elle inclut des interfaces utilisateur modernes et la conformité pharmaceutique et GxP et permet la manipulation des données, l’intégrité et la connectivité des données, la manipulation ergonomique des échantillons, l’intégration facile des procédés et une communication illimitée au plus haut niveau de précision et de précision.
Spécification
Balance avec certificat d'approbation de type pour la Chine | |
Écran tactile couleur | |
Aluminium, plastique PBT, verre flottant Optiwhite, et acier inoxydable |
Connecteur D-sub, 9 broches | |
Calibrage interne | |
100 à 240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |