Learn More
Sartorius Balance de précision haute capacité Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance de précision haute capacité Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
6240.00€ - 15780.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet |
Type d’affichage | Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 |
Mise à niveau | Automatisme motorisé |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Précision affichage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16263192
|
Sartorius
MCA20201S-2S00-0 QP99 |
20200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | 0,1 g |
10200.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16330534
|
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 |
36200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | 0,1 g |
9550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16465195
|
Sartorius
MCA36200S-2S00-0 |
36200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | 1 g |
6240.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16243222
|
Sartorius
MCA36201S-2S00-0 QP99 |
36 200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | 0,1 g | |||||
16425375
|
Sartorius
MCA50201S-2S00-0 |
50200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | 0,1 g |
11330.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16322276
|
Sartorius
MCA70200S-2S00-0 |
70200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine | 1 g |
10700.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
16263242
|
Sartorius
MCA70201S-2S00-0 QP99 |
70 200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine, logiciel QP99 | 0,1 g | |||||
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliService d’assistance exceptionnel/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliPour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg/liliGrand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec une nouvelle interface utilisateur/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulGarantie
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
0 °C à +40 °C | |
10 ans | |
120/240 V | |
1 A |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Automatisme motorisé | |
Sans paravent | |
Balance de précision de grande capacité | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5%) |