Learn More
Sartorius Balance de précision (2 places) Cubis™ II, interface utilisateur MCA
La balance de précision (2 places) Cubis™ II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
5740.00€ - 17130.00€
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR PART 11 17025 USP 41 |
---|---|
Type de connexion | 2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet |
Type d’affichage | Écran TFT couleur tactile 7 po au format 16:9 |
Mise à niveau | Automatisation motorisée |
Matériau | Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium |
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16413485
|
Sartorius
MCA2202S-2S00-0 |
2200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine |
5900.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16283192
|
Sartorius
MCA2202S-2S00-0 QP99 |
2200 g | Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 |
8250.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16263222
|
Sartorius
MCA4202S-2S00-0 QP99 |
4200 g | Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 |
8560.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17700739
|
Sartorius
MCA14202S-2S00-0 |
14200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine |
11630.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16326765
|
Sartorius
MCA6202S-2S00-0 |
6200 g | Balance, Accessoires, Alimentation électrique, Manuel, Rapport de test en usine |
7140.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17338342
|
Sartorius
MCA6202P-2S00-0 |
1 500 g, 3 000 g, 6 200 g | Balance, accessoires, alimentation, manuel, rapport de test d’usine |
5740.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16203242
|
Sartorius
MCA6202S-2S00-0 QP99 |
6200 g | Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 |
9490.00€
1 unité |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16283212
|
Sartorius
MCA32202P-2S00-0 QP99 |
4200 g, 32200 g | Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 |
17130.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Système de pesage monolithique
- Capteurs climatiques intégrés
- Supports pour échantillon individuels
- Fonctionnement sans erreur
- Flux de travail QApp individuels
- Mise à niveau automatique motorisée
- Intégrité complète des données de bout en bout
- Conforme à la norme 21 CFR partie 11
- Audit Trail intégré
- Gestion des utilisateurs à la pointe de la technologie
- Service d’assistance exceptionnel
- Centre d’état intégré
- Fonctions de service intégrées
- Maintenance préventive conformément aux normes agréées
- Pour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg
- Grand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec une nouvelle interface utilisateur
- Ensemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)
- Fonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IR
(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)
Garantie
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
Écran TFT couleur tactile 7 po au format 16:9 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
0°C à +40°C | |
10 ans | |
1,0 A |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USP C, connexion RS-232 1 à 9 broches, 1 port Ethernet | |
Automatisation motorisée | |
Sans pare-vent | |
Balance de précision (2 places) | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5 %) |