Learn More
Sartorius Balance de précision (1 place) Cubis™ II, interface MCA
La balance de précision (1 places) Cubistrade; II est dotée d’un matériel, d’un logiciel et d’une connectivité entièrement personnalisables.
Marque: Sartorius MCA12201S-2S00-0 QP99
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliSystème de pesage monolithique/liliCapteurs climatiques intégrés/liliSupports pour échantillon individuels/liliFonctionnement sans erreur/liliFlux de travail QApp individuels/liliMise à niveau automatique motorisée/liliIntégrité complète des données de bout en bout/liliConforme à la norme 21 CFR partie 11/liliAudit Trail intégré/liliGestion des utilisateurs à la pointe de la technologie/liliService d’assistance exceptionnel/liliCentre d’état intégré/liliFonctions de service intégrées/liliMaintenance préventive conformément aux normes agréées/liliPour tous les modèles jusqu’à une capacité maximale de 8,2 kg/liliGrand écran tactile couleur TFT 7 po au format 16:9 avec une nouvelle interface utilisateur/liliEnsemble de base d’applications de pesage essentielles (sans licence) installées en usine et packs avec applications de pesage spéciales et extensions de fonctions (licence requise)/liliFonctionnement activé grâce à une touche tactile, sans contact à l’aide d’un capteur IRbr /(pare-vent M) ou grâce à la reconnaissance des gestes par le capteur (en option)/li/ulPrestations de service
Garantie 10 ans
Spécification
21 CFR PART 11 17025 USP 41 | |
12200 g | |
20 mg | |
Automatisme motorisé | |
1 sec | |
0,8 sec | |
Balance de précision (1 place) | |
470 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
1 A |
2 ports USB A, 1 port USB B, 1 port USB C, connexion RS 232 1-9 broches, 1 port Ethernet | |
Écran TFT couleur tactile 7 in au format 16:9 | |
Balance, accessoires, alimentation électrique, manuel, rapport de test d'usine ; logiciel QP99 | |
Aluminium moulé sous pression, plastique PBT, verre flottant Optiwhite et acier inox, garniture en aluminium | |
Sans paravent | |
0 °C à +40 °C | |
10 ans | |
240 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10%) | |
50/60 Hz (± 5%) |