Learn More
Gibco™ B-27™ Supplement, XenoFree, minus insulin
B-27™ Supplément, XenoFree, moins l’insuline
Marque: Gibco™ A3695201
Description
Le supplément B-27 XenoFree moins l’insuline est basé sur la formulation classique du supplément B-27 ; il ne contient aucun composant d’origine animale au niveau des composants primaires. L’absence d’insuline rend cette formulation idéale pour la croissance des neurones hippocampiques et autres neurones CNS dans les applications où la présence d’insuline provoque des interférences ou dans la dérivation de cardiomyocytes et de cellules mésodermiques à partir de cellules souches.
Qualité
Le supplément B-27 XenoFree moins l’insuline est fabriqué sur un site dont les méthodes et les contrôles sont conformes aux BPFa applicables aux dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001.
Formulé sans xéno-contaminants
La préparation ne contient pas de composants d’origine animale au niveau des composants primaires.
Spécification
Stocker entre -5°C et -20°C et à l’abri de la lumière. |
|
Cellules neurales | |
50X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
6 à 8 | |
10 mL | |
Sans xéno-contaminants |
Sans insuline | |
Sans sérum | |
Culture de cellules de mammifères | |
Supplément de culture cellulaire | |
Stériles | |
B-27™ | |
Glace carbonique | |
Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.