Learn More
Gibco™ Supplément B-27™, sans xéno-contaminants, sans vitamine A
B-27™ Supplément, XenoFree, moins vitamine A
Marque: Gibco™ A3353501
Description
Le supplément B-27 XenoFree moins la vitamine A est basé sur la formulation classique du supplément B-27 ; il ne contient aucun composant d’origine animale au niveau des composants primaires. L’absence de vitamine A (acétate de rétinyle) rend cette formulation idéale pour la culture de progéniteur neural et de cellules souches, que ce soit comme neurosphères en suspension ou en culture monocouche adhérente, sans induire de différenciation.
Qualité
Le supplément B-27 XenoFree moins la vitamine A est fabriqué sur un site dont les méthodes et les contrôles sont conformes aux BPFa applicables aux dispositifs médicaux, 21 CFR Part 820. Nos sites de fabrication agréés par la FDA sont certifiés ISO 13485 et ISO 9001.
Formulé sans xéno-contaminants
La préparation ne contient pas de composants d’origine animale au niveau des composants primaires.
Spécification
Stocker entre -5°C et -20°C et à l’abri de la lumière. | |
Cellules progénitrices neurales | |
50X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
6 à 8 | |
10 mL | |
Sans xéno-contaminants |
Sans vitamine A | |
Sans sérum | |
Culture de cellules de mammifères | |
Supplément de culture cellulaire | |
Stériles | |
B-27™ | |
Glace carbonique | |
Endotoxine, performances, stérilité, mycoplasmes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.