Learn More
Gibco™ CTS™ AIM V™ SFM
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) est le premier milieu sans sérum (SFM) disponible sur le marché pour la prolifération et/ou la manipulation de cellules T et de cellules dendritiques fabriquées conformément aux BPFa.
293.00€ - 1492.00€
Spécification
Type de cellule | Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes |
---|---|
Classification | Origine animale |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
Serum Level | Sans sérum |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12083609
|
Gibco™
0870112BK |
10 L |
1492.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11534536
![]() |
Gibco™
0870112DK |
1 000 mL |
293.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gibco CTS AIM V SFM (Therapeutic Grade) est le premier milieu sans sérum (SFM) disponible sur le marché pour la prolifération et/ou la manipulation de cellules T et de cellules dendritiques fabriquées conformément aux BPFa. Il contient de la L-glutamine, 50 μg/ml de sulfate de streptomycine et 10 μg/ml de sulfate de gentamicine.
Spécification
Monocytes, cellules dendritiques, cellules T, hybridomes, PBMC, fibroblastes, macrophages, cellules de myélome, lymphocytes | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Recherche, développement et fabrication de thérapies cellulaires et géniques | |
Température ambiante |
Origine animale | |
Milieu pour culture cellulaire | |
Stérilisation par filtration | |
ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820 | |
Stocker le milieu entre 2 et 8°C. Conserver à l’abri de la lumière. AIM V™ a une durée de conservation de 14 mois. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 14 mois à compter de la date de fabrication
À des fins de recherche ou de fabrication de produits à base de cellules, de gènes ou de tissus. MISE EN GARDE : Non destiné à être directement administré à des humains ou des animaux.