Learn More
Trajan™ Seringue LC à aiguille amovible CTC PAL RTC
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
Marque: Trajan™ 008151
This item is not returnable.
View return policy
Description
pSeringues LC CTC PAL RTC (modification de l’outil robotique)/pulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliÉtanche au gaz/liliLongueur : 57 mm/liliType de pointe LC/li/ulSpecifications
PTFE (piston) | |
0,41 mm | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance | |
1MR-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC | |
LC | |
Amovible |
22 G | |
0,72 mm | |
Seringue pour échantillonneur automatique HPLC | |
1 ml | |
CTC PAL RTC |