Learn More
Trajan™ Seringue LC à aiguille amovible CTC PAL RTC
Conçue pour offrir une meilleure résistance aux solvants, une plus grande plage de températures et une meilleure fluidité opérationnelle.
Marque: Trajan™ 002880
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pSeringues LC CTC PAL RTC (modification de l’outil robotique)/pulliSolutions de haute qualité pour la manipulation des liquides/liliÉtanche au gaz/liliLongueur : 57 mm/liliType de pointe LC/li/ulSpécification
PTFE (piston) | |
0,028 in | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance | |
Seringue pour échantillonneur automatique HPLC | |
1 de chaque | |
LC | |
Amovible |
22 G | |
0,72 mm | |
2,24 in | |
10R-RTC/RSH-GT-5.7/0.72LC | |
10 μl | |
CTC PAL RTC |