Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet, certifié
Marque: Thermo Scientific Chemicals 405831000
59.34 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21683" pour bénéficier de cette offre.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurSpécification
Crystal Violet | |
548-62-9, 90-94-8 | |
88% min. | |
MFCD00011750 | |
15, 4430 | |
Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether | |
Authentique | |
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure | |
11057 | |
407.99 | |
Flacon en verre | |
14.1 | |
100 g |
215.0°C | |
0.98 to 1.2 (P-15/P+15) | |
C25H30ClN3 | |
13, 756 | |
Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.986 | |
CHEBI:41688 | |
Produits certifiés | |
>215°C | |
Vert | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
- Crystal Violet
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone
RUO – Research Use Only