Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violet
24.90€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 548-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C25H30ClN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 407.986 |
Numéro MDL | MFCD00011750 |
Clé InChI | ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Basic Violet 3; C.I. 42555 |
CID PubChem | 11057 |
ChEBI | CHEBI:41688 |
Nom IUPAC | [4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11435027
|
Thermo Scientific Chemicals
B21932.14 |
25 g |
24.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11445027
|
Thermo Scientific Chemicals
B21932.22 |
100 g |
61.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455027
|
Thermo Scientific Chemicals
B21932.36 |
500 g |
210.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cristal violet est utilisé comme indicateur d’acide-base, alcool dénaturé, coloration biologique, colorant textile et comme indicateur des sels de cuivre. Il s’agit d’un composant de coloration de Gram dans les micro-organismes et les lignées cellulaires.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme. Partiellement miscible avec de l’alcool et du glycérol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents réducteurs et les peroxydes.
Identifiants chimiques
548-62-9 | |
407.986 | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
11057 | |
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure |
C25H30ClN3 | |
MFCD00011750 | |
Basic Violet 3; C.I. 42555 | |
CHEBI:41688 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] |
Spécification
Crystal Violet | |
548-62-9 | |
MFCD00011750 | |
4077708 | |
Basic Violet 3; C.I. 42555 | |
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M | |
[4-[bis[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure | |
11057 | |
407.99 |
∼215°C (decomposition) | |
C25H30ClN3 | |
UN3077 | |
14,4395 | |
Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol. | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-] | |
407.986 | |
CHEBI:41688 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H351-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P501c
H302-H318-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-953-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BO9000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Crystal Violet
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: C.I. Basic violet 1
RUO – Research Use Only