Learn More
Multiroir™ Tiroirs de stockage en PS cristal transparent
Observez le contenu des tiroirs de stockage en polystyrène transparent Multiroirtrade; grâce à leur fabrication en polystyrène cristal transparent. Les tiroirs disposent également d’un ensemble de lames, avec séparateurs disponibles à commander séparément.
Marque: Multiroir™ 11105MU30000C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliVisibilité totale/liliPolystyrène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ulSpécification
30 L | |
Polystyrène | |
1 de chaque | |
542 mm | |
322 mm | |
216 mm |
Transparent | |
Tiroir de stockage | |
542 x 322 x 216 mm | |
500 mm | |
300 mm | |
200 mm |