Learn More
Multiroir™ Tiroirs de stockage en PS cristal transparent
Observez le contenu des tiroirs de stockage en polystyrène transparent Multiroirtrade; grâce à leur fabrication en polystyrène cristal transparent. Les tiroirs disposent également d’un ensemble de lames, avec séparateurs disponibles à commander séparément.
Marque: Multiroir™ 11102MU02000C
10.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
ulliVisibilité totale/liliPolystyrène cristal transparent, comme le verre/liliEnsemble de lames/liliSéparateurs de tiroirs disponibles séparément/li/ulSpécification
2 l | |
PS | |
1 Each | |
275 mm | |
166 mm | |
61 mm |
Transparent | |
Tiroir de stockage | |
275 x 166 x 61 mm | |
247 mm | |
156 mm | |
52 mm |