Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Crystal Clear Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration 2 arrêts
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure E-LFL Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ avec configuration 2 arrêts a une longue durée de vie et résiste au vieillissement et à l’oxydation.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070602-07-ND
Code produit. 15181723
  • 142.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes, pour une réduction des temps d’arrêt liés à une défaillance de la pompe.
  • Peut être autoclavée — convient aux applications de haute pureté. Très faible spallation de particules — convient aux applications liquides sensibles.
  • Sans BPA ni phtalates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA
Autoclavable
0,76 mm
0.1 in.
15 in.
0.03 in.
Pour pompe péristaltique
-55°C
Transparent
Flexible
Tubing
Noir / noir
0.03 in.
Tygon S3 E-LFL
2,46 mm
381 mm
0,85 mm
Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique
12/boîte
56 (Shore A)
74°C